Learn More
Invitrogen™ Système QC DNaseAlert™
Fournit une détection sensible des DNases dans un test fluorimétrique simple et facile à utiliser avec des résultats en temps réel
Marque: Invitrogen™ AM1970
1009.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le système Ambion™ DNaseAlert™ QC est une technologie en attente de brevet qui permet une détection sensible des DNases dans un dosage fluorimétrique simple et facile à utiliser, avec des résultats en temps réel. Contient suffisamment de réactifs pour 5 × 96 dosages à haut débit.
- Certifiez les plastiques, les enzymes, les solutions et d’autres biomatériaux comme exempts de DNase avant les applications sensibles à la DNase comme la PCR.
- Combinez avec RNaseAlert™ pour une résolution quantitative de l’activité RNase et DNase simultanément
- Lyopholisé
- DNaseAlert a été conçu pour bénéficier d’une interface transparente avec le système RNaseAlert QC (Réf. AM1966)
- Permet la détection en deux couleurs de DNase et de RNase dans le même échantillon
- Le rapporteur fluorescent lié au substrat DNaseAlert est distinct sur le plan spectral du marqueur fluorescent sur le substrat RNaseAlert
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, réactifs et accessoires de purification générale d’ADNg, purification de l’ADN génomique, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Lyophilisé | |
Glace carbonique | |
Réactif de contrôle DNase |
Stocker le substrat DNaseAlert™, le tampon NucleaseAlert 10X, le tampon DNase I et le tampon TE pH 7,0 à -20°C. Stocker la solution RNaseZap™, les tubes non collés et l’eau exempte de nucléases à température ambiante. | |
480 dosages | |
Ambion™, RNaseAlert™ |