Learn More
Invitrogen™ Lames de chambre de comptage de cellules Countess™
Beschreibung
Beinhaltet
Lames et 20 x flacons de 1 ml de bleu trypan (0,4 %)
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
- Préstérilisés et conditionnement individuel
- Comprend deux chambres séparées et fermées (75 × 25 × 1,8 mm ; profondeur de la chambre = 100 μm) utilisées pour compter un échantillon double ou deux échantillons différents
- Les cellules sont comptées au centre du compartiment de comptage
- Volume de chargement des échantillons : 10 μlitres
Comptage, viabilité et cryoconservation des cellules
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Lame de chambre Countess |
| Gamme de produits | Countess |
| À utiliser avec (équipement) | Compteur automatisé de cellules Countess™ |
| Capacité | 10 μL/Chamber |
| Positions | 2 Chambers/Slide |
| Profondeur (métrique) | 100 μm (Chamber) |
| Dimensions | 75 x 25 x 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm |
| Contenu et stockage | Contenu : 50 boîtes de 50 lames compartimentées de numération cellulaire Countess™ (2 500 lames au total) et 1 flacon de 100 ml de colorant bleu trypan. Chaque lame contient deux compartiments de numération cellulaire. 75 x 25 x 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm. Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire. |
| Quantité | 2 500 lames |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.