Learn More
Invitrogen™ Colorimetric ReadiLAMP™ Kit, SARS-CoV-2
Le kit Invitrogen Colorimetric ReadiLAMP pour SARS-CoV-2 est une solution basée sur l’amplification isotherme médiée par une boucle (LAMP) pour la détection rapide du SARS-CoV-2 dans les échantillons de salive et d’écouvillons nasopharyngés/nasaux.
654.00€ - 4345.00€
Spécification
Type de microbilles | Le kit ne contient pas de microbilles. Il est recommandé pour une utilisation avec le kit d’extraction d’ARN MVP II qui contient des microbilles magnétiques |
---|---|
Limite de détection | LAMP directe : < 250 copies/25 μl de réaction LAMP ; LAMP à base d’ARN purifié : < 100 copies/25 μl de réaction LAMP |
Couleur | Pendant la réaction, la couleur passe du violet au bleu |
Méthode de détection | Lecture colorimétrique |
Type d’échantillon | Salive ou écouvillon nasopharyngé/nasal |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17414683
|
Invitrogen™
A52539 |
100 |
654.00€
100 réactions |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17424683
|
Invitrogen™
A52544 |
1000 |
4345.00€
1000 réactions |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Le kit Invitrogen Colorimetric ReadiLAMP pour SARS-CoV-2 est une solution basée sur l’amplification isotherme médiée par une boucle (LAMP) pour la détection rapide du SARS-CoV-2 dans les échantillons de salive et d’écouvillons nasopharyngés/nasaux.
- La première option de protocole fournit un flux de travail pour la purification de l’ARN suivi d’un test colorimétrique LAMP.
- Pour un isolement robuste de l’ARN du SARS-CoV-2, le kit d’isolement de l’acide nucléique MagMAX Viral/Pathogen II (réf.A48383) ou le mini kit ARN/ADN viral Purelink (réf.12280050) sont recommandés
- La deuxième option de protocole consiste en une méthode de lyse virale simple du SARS-CoV-2 pour les types d’échantillons compatibles suivie d’un test colorimétrique LAMP.
- Ce protocole ne nécessite pas l’isolement de l’acide nucléique ou la préparation d’échantillons complexes ; au lieu de cela, il incorpore directement les échantillons de salive ou d’écouvillons nasopharyngés/nasaux comme entrée de test LAM
Les caractéristiques du kit Colorimetric ReadiLAMP pour SARS-CoV-2 sont les suivantes :
- Simplicité - La détection est rapide, simple et intuitive ; la réaction LAMP change de couleur du violet au bleu si la cible du SARS est présente
- Aucun instrument requis, à l’exception d’un bain à sec à 65°C
- Sensibilité - Entrée jusqu’à 50 % de volume d’ARN purifié par réaction LAMP, permettant une sensibilité maximale pour la détection du SARS-CoV-2
- LAMP directe :≤ 250 copies par réaction (25 μl)
- LAMP à base d’ARN purifié :≤ 100 copies par réaction (25 μl)
- Vitesse - Les deux protocoles peuvent être menés en 1 heure
- LAMP directe :∼ 30 minutes en utilisant de la salive brute ou des écouvillons dans un milieu de transport ne contenant pas de sérum
- LAMP à base d’ARN purifié :∼ 60 minutes (∼ 30 minutes de purification de l’ARN, suivi par 30 minutes de test LAMP)
- Débit - Traitez entre 1 et 96 échantillons à la fois, permettant le traitement d’un plus grand nombre d’échantillons avec le même effectif de personnel, en utilisant des tubes individuels, des barrettes de tubes ou des plaques 96 puits
Spécification
Le kit ne contient pas de microbilles. Il est recommandé pour une utilisation avec le kit d’extraction d’ARN MVP II qui contient des microbilles magnétiques | |
Pendant la réaction, la couleur passe du violet au bleu | |
Salive ou écouvillon nasopharyngé/nasal | |
Surveillance du SARS-CoV-2 | |
Bain à sec | |
Détecte la présence du SARS-CoV-2 |
LAMP directe : < 250 copies/25 μl de réaction LAMP ; LAMP à base d’ARN purifié : < 100 copies/25 μl de réaction LAMP | |
Lecture colorimétrique | |
SuperScript IV et ADN polymérase exclusive dérivé du Bst | |
Liquide. 5 composants inclus dans le kit. | |
Tampon LAMP (5x), mélange enzymatique (10x), mélange d’amorces SARS-CoV-2 (5x), mélange d’amorces de contrôle humain (5x), ARN de contrôle du SARS-CoV-2 | |
Gamme d’entrées d’échantillons |