Learn More
Invitrogen™ Enzyme LR Clonase™ II Plus
Le mélange contient un mélange exclusif d’enzymes d’intégrase (Int), de facteur d’hébergement d’intégration (IHF) et d’excisionase (Xis).
Marque: Invitrogen™ 12538200
2348.35 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Includes: Solution protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif
Description
Le mélange enzymatique Gateway™ LR Clonase™ contient une combinaison exclusive d’enzymes d’intégrase (Int), de facteur d’hébergement d’intégration (IHF) et d’excisionase (Xis) venant catalyser la recombinaison in vitro entre un clone d’entrée (contenant un gène d’intérêt flanqué par des sites attL) et un vecteur de destination (contenant des sites attR) de façon à générer votre clone d’expression. Nous proposons différents types de mélanges enzymatiques LR Clonase, en fonction de votre application et du format souhaité.
- Le mélange enzymatique Gateway™ LR Clonase™ contient un mélange exclusif d’enzymes d’intégrase (Int), de facteur d’hébergement d’intégration (IHF) et d’excisionase (Xis)
- Il catalyse la recombinaison in vitro entre un clone d’entrée (avec un gène d’intérêt accompagné de sites attL) et un vecteur de destination (avec des sites attR) pour générer un clone d’expression
- Différents formats de mélanges enzymatiques LR Clonase sont proposés en fonction de l’application et du format souhaité
- Le mélange enzymatique LR Clonase II Plus est la toute dernière version qui offre la meilleure efficacité de recombinaison disponible
- Il est spécialement optimisé pour le clonage de fragments simples et multiples
- Le mélange enzymatique LR Clonase II Plus se présente sous la forme d’un mélange simple et optimisé d’enzyme et de tampon de réaction
- Ceci garantit la stabilité enzymatique et la facilité d’utilisation avec peu d’étapes de pipetage pour le clonage de fragments simples et multiples
- Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Comprend une enzyme LR Clonase II Plus et une solution de protéinase K (2 μg/μl). Stockage à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. | |
LR Clonase | |
100 réactions | |
Clonase™, Gateway™ |
Glace carbonique | |
Tampon de réaction | |
Enzyme LR Clonase |