Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
GREENER_CHOICE
Code produit. 10430164
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10430164
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ CS32250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Le kit contient des colonnes, des tubes de collecte, des tubes de récupération, un tampon de liaison, un tampon de lavage et un tampon d’élution.
Kit complet pour une configuration rapide et facile
Le kit de nettoyage pour PCR ChargeSwitch™-Pro permet de purifier les fragments d’ADN de haute qualité sans utiliser d’éthanol ou de sels difficiles connus pour interférer avec les réactions enzymatiques.
  • Protocole 100 % sans éthanol, sans guanidinium et sans solvants organiques
  • Amélioration des performances en aval
  • Kit complet pour une configuration rapide et facile
  • 20 % d’étapes de manipulation en moins par rapport à la plupart des protocoles de nettoyage pour PCR
  • Purification d’une quantité allant jusqu’à 500 °l de produits de PCR dans une colonne
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, nettoyage du produit de PCR
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™-Pro contient des colonnes, des tubes de prélèvement, des tubes de récupération, des tampons de liaison, de nettoyage et d’élution.
Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Format Kit
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Gamme de produits ChargeSwitch
Type de produit Kit de nettoyage PCR
Quantité 250 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (par exemple PCR)
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard
Technologie d’isolement Chimie ChargeSwitch™
Nbre de réactions 250 préparations
Type d’échantillon Produits de PCR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt