Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
Kit complet pour une configuration rapide et facile
Marque: Invitrogen™ CS32010
Includes: Le kit contient des colonnes, des tubes de collecte, des tubes de récupération, un tampon de liaison, un tampon de lavage et un tampon d’élution.
Description
Le kit de nettoyage pour PCR ChargeSwitch™-Pro permet de purifier les fragments d’ADN de haute qualité sans utiliser d’éthanol ou de sels difficiles connus pour interférer avec les réactions enzymatiques.
- Protocole 100 % sans éthanol, sans guanidinium et sans solvants organiques
- Amélioration des performances en aval
- Kit complet pour une configuration rapide et facile
- 20 % d’étapes de manipulation en moins par rapport à la plupart des protocoles de nettoyage pour PCR
- Purification d’une quantité allant jusqu’à 500 °l de produits de PCR dans une colonne
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, nettoyage du produit de PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™-Pro contient des colonnes, des tubes de prélèvement, des tubes de récupération, des tampons de liaison, de nettoyage et d’élution. Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux | |
ChargeSwitch™ | |
10 préparations | |
ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR) | |
Chimie ChargeSwitch™ | |
Produits de PCR |
Kit | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Kit de nettoyage PCR | |
Température ambiante | |
Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard | |
10 préparations |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.