Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Plant Kit
Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
Marque: Invitrogen™ CS1800010
Includes:
- Microbilles magnétiques ChargeSwitch (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween20)
- Tampon de lyse ChargeSwitch (L18)
- Tampon de précipitation ChargeSwitch (N5)
- Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
- Tampon d’élution ChargeSwitch (E6 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5 avec 1 mM d’EDTA)
- RNase A (5 mg/ ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA )
- 10 % SDS dans l’eau déminéralisée
- 10 % de détergent (D1)
Description
Le kit d’ADNg pour végétaux ChargeSwitch™ contient des microbilles magnétiques permettant d’isoler rapidement et efficace l’ADN génomique d’échantillons fongiques et végétaux, notamment les feuilles, les tissus et les graines, moins de 15 minutes après la préparation du lysat.
- Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
- Compatible avec les protocoles à haut débit
- Parfait pour une grande variété d’applications en aval.
- Moins dangereux, moins de déchets
Purification et analyse de lʼADN et de lʼARN, extraction de lʼADN, purification de lʼADN génomique, ADNg issu de plantes et de champignons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tous les composants du kit d’ADN génomique de végétaux ChargeSwitch™ sont livrés à température ambiante. Dès réception, conserver la RNase A à 4“C. Conserver tous les autres composants du kit à température ambiante. Composants : Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween-20) ™ Tampon de lyse ChargeSwitch™ (L18) Tampon de précipitation ChargeSwitch™ (N5) Tampon de nettoyage ChargeSwitch™ (W12) Tampon d’élution ChargeSwitch (E6 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5 avec 1 mM d’EDTA) RNase A (5 mg/ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA) 10 % de SDS dans de l’eau déminéralisée 10 % de détergent (D1) |
|
Chimie ChargeSwitch™ | |
PCR, transfert Southern, séquençage, clonage | |
960 préparations | |
Kit pour ADNg végétal | |
Température ambiante | |
15 min |
Kit | |
Feuille, Graines | |
Compatible avec le haut débit | |
ChargeSwitch™ | |
960 préparations | |
ADN génomique |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3113815 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | CS1800010 |
2463674 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | CS1800010 |
2672013 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | CS1800010 |
2824583 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | CS1800010 |
2968486 | Certificat d’analyse | 26/01/2025 | CS1800010 |