Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Plasmid Purification Card and Reagent Tray Kit
Utilisé avec la station de traitement plasmidique BenchPro™ 2100 pour la purification à grande échelle de l’ADN plasmide à partir de cellules bactériennes
Marque: Invitrogen™ MC2001
Includes: Cartes de purification plasmidique BenchPro™2100 1 boîte de 4, Revêtement cellulaire 1 boîte de 4, Couvercles de revêtement cellulaire 1 boîte de 4, Tubes d’élution (2 ml) 1 boîte de 4, plateaux de réactifs (pré-remplis et scellés avec des réactifs) 4 plateaux
Description
La carte est conçue pour une utilisation unique, avec une série de membranes de capture et de purification, afin de faciliter la purification de l’ADN plasmide de qualité échangeuse d’anions directement à partir de la culture. Le plateau de réactifs est pré-conditionné et scellé avec tous les tampons nécessaires. Des revêtements et couvercles de cellules jetables sont également fournis pour ajouter la culture bactérienne à l’instrument. Aucun réactif ou plastifiant supplémentaire n’est nécessaire pour la purification des plasmides.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Culture bactérienne | |
1 bac de préparation par carte/plateau à réactifs | |
Système de purification plasmidique BenchPro™ 2100 | |
BenchPro™ | |
90 min | |
Température ambiante |
Carte propriétaire | |
Cartes de purification plasmidique BenchPro™2100 1 boîte de 4 Revêtement cellulaire 1 boîte de 4 Couvercles de revêtement cellulaire 1 boîte de 4 Tubes d’élution (2 ml) 1 boîte de 4 plateaux de réactifs (pré-remplis et scellés avec des réactifs) 4 plateaux |
|
Cartes de purification plasmidique BenchPro™2100 1 boîte de 4 ; Revêtement cellulaire 1 boîte de 4 ; Couvercles de revêtement cellulaire 1 boîte de 4 ; Tubes d’élution (2 ml) 1 boîte de 4 ; plateaux de réactifs (pré-remplis et scellés avec des réactifs) 4 plateaux | |
4 ensembles/boîte | |
Culture bactérienne de 100 à 125 ml |