Learn More
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Transfection Kit
Click to view available options
Quantité:
5 transfections
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Cinq flacons d’ADN linéaire de 0,3 μg BaculoDirect, 125 μl de réactif de transfection de Cellfectine et ganciclovir.
- Conçu pour inclure des sites attR pour une recombinaison rapide et efficace avec clone d’entrée Gateway
- Le gène d’intérêt est recombiné à partir du clone d’entrée dans l’ADN linéaire BaculoDirect à l’aide d’une réaction LR simple d’une heure
- Le Reaction Mix qui en résulte contient du baculovirus recombinant portant un gène d’intérêt et est utilisé directement pour transfecter des cellules d’insectes
- Élimine le besoin de transformer les bactéries et d’isoler le grand bacmide ou co-transfection d’ADN vecteur de transfert et de baculovirus linéaire dans l’insecte vers des cellules afin de réduire le temps de manipulation
- Le baculovirus purifié peut être isolé en moins d’une semaine
- ADN linéaire Gateway : Conçu pour un clonage rapide avec un clone d’entrée Gateway et expression ultérieure dans les cellules d’insectes Sf9 ou Sf21
- Promoteur de polyédrine fort pour une expression de haut niveau
- Sites R pour une recombinaison efficace avec le vecteur d’entrée Gateway flanqué d’attL
- Gène TK pour sélection négative à l’aide de ganciclovir
- Étiquette V5-His d’extrémité N-terminale pour la détection avec l’anticorps Anti-V5 d’Invitrogen et la purification avec de la résine de chélation au nickel (ADN linéaire BaculoDirect d’extrémité N-terminale)
- Site de clivage de la protéase TEV pour l’élimination de l’étiquette V5-His suivant purification (ADN linéaire BaculoDirect d’extrémité N-terminale)
- Étiquette V5-His C-terminal pour la détection avec l’anticorps Anti-V5 d’Invitrogen et la purification avec de la résine de chélation au nickel (ADN linéaire BaculoDirect C-terminal)
Production et titration de baculovirus, Clonage, Clonage Gateway, Expression d’insectes, Expression protéique, Protéines, Isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Accélérateur | Polyédrine |
| Type de produit | Kit de transfection |
| Contenu et stockage | Les kits de transfection BaculoDirect™ comprennent cinq flacons de 0,3 µg d’ADN linéaire BaculoDirect, 125 µl de réactif de transfection Cellfectin et du ganciclovir. L’ADN linéaire BaculoDirect et le réactif Cellfectin doivent être conservés à 4°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois s’ils sont entreposés correctement. |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 5 transfections |
| Vecteur | Vecteurs BaculoDirect |
| Gamme de produits | BaculoDirect, Gateway |