Learn More
Invitrogen™ Random Decamers (50 μM)
Livrés à une concentration de 50 μM et testés sur le plan fonctionnel à l’aide du kit RETROscript™
Marque: Invitrogen™ AM5722G
164.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les décamères aléatoires sont les mêmes amorces actuellement incluses dans le kit RETROscript™ (n° de réf. N° AM1710). Ils sont fournis à une concentration de 50 µM et sont testés sur le plan fonctionnel à l’aide du kit RETROscript™.Utilisation d’amorces aléatoires
En règle générale, les réactions de transcription inverse sont amorcées avec l’un des types d’amorces suivants : oligonucléotides à séquence aléatoire, Oligo(dT) ou tout oligonucléotide capable de s’hybrider avec l’ARN spécifique étudié. Le type d’amorce de premier brin utilisé pour la transcription inverse est principalement basé sur les préférences de l’utilisateur. Pour les applications de construction de bibliothèques d’ADNc ou de marquage d’ADNc, l’oligo(dT) est presque toujours utilisé pour amorcer la synthèse d’ADNc, de sorte que l’ADNc débute à la queue poly(A). Le plus grand rendement du produit RT est généralement obtenu en utilisant des oligonucléotides aléatoires courts pour amorcer la transcription inverse, mais cet avantage de rendement peut ne pas être obser˰ôé après l’étape de PCR. Lorsque le modèle est limitant, le rendement final de RT-PCR peut être un peu plus élevé lorsque la transcription inverse est amorcée avec des amorces aléatoires par opposition à des amorces propres aux oligo(dT) ou à des amorces spécifiques à un gène.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Primer | |
Glace carbonique | |
Aléatoire | |
Ambion™ |
Conserver à –20 °°C. | |
50 μM | |
80 μl | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.