Learn More
Invitrogen™ Oligo (dT) Primer (50 μM)
Click to view available options
Quantité:
80 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Il s’agit des mêmes amorces Invitrogen™ actuellement incluses dans le kit SuperScript™ IV (n° de réf. 18091050). Elles sont fournies à une concentration de 50 µM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | Conserver à –20 °°C. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Concentration | 50 μM |
| Primer | Aléatoire |
| Quantité | 80 μl |
| Gamme de produits | Ambion |
| Forme | Liquide |