Learn More
Invitrogen™ BrightStar™-Plus Positively Charged Nylon Membrane, 30 cm x 45 cm
À utiliser avec des sondes radiomarquées et non isotopiques pour les applications de transfert Northern et autres
Marque: Invitrogen™ AM10102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour obtenir des résultats cohérents et fiables avec un minimum de bruit de fond
- Un rouleau de 30 x 45 cm est fourni
- Cette membrane présente une liaison non spécifique exceptionnellement faible dans les applications de détection non isotopique lorsqu’elle est utilisée avec des solutions de blocage et de lavage exclusives
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, transfert dot, transfert Northern, électrophorèse et transfert sur gel d’acide nucléique, protéines, expression, isolement et analyse, extraction d’ARN, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Membrane en nylon | |
Température ambiante |
Membrane en nylon | |
1 roll |