Learn More
Invitrogen™ Bio-16-UTP (10 mM)
Idéal pour une utilisation comme substrats dans le cadre de réactions de transcription in vitro
Marque: Invitrogen™ AM8452
290.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les nucléotides modifiés peuvent être utilisés par une variété d’ARN polymérases, y compris les ARN polymérases T7, T3 et SP6, ainsi que d’autres enzymes de modification de l’ARN. Il est fourni dans un tube contenant 25 μl (250 nmol). L’ARN biotinylé peut être utilisé à la place de l’ARN marqué radioactivement dans de nombreuses applications, notamment l’amplification de l’ARNc et le marquage pour la préparation de cibles de microarray. La détection s’effectue ensuite par l’intermédiaire d’une variété de méthodes basées sur la streptavidine. Ce Bio-UTP est confirmé exempt d’activité endonucléasique non spécifique, d’activité exonucléasique et d’activité RNase. Il est testé fonctionnellement à l’aide du kit d’amplification d’ARNa MessageAmp™ II (voir réf. AM1751).
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de matrice d’expression, analyse de l’expression génétique et génotypage, analyse de microarray, marquage d’acide nucléique et oligosynthèse, marquage de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Nucléotides | |
Marquage de l’ARN | |
10 mM | |
25 μl | |
Marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo |
À conserver en dessous de –70°C. | |
Glace carbonique | |
Biotine | |
Ambion™ | |
Liquide |