Learn More
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM)
Les nucléotides modifiés Ambion confèrent des caractéristiques uniques aux molécules d’ARN dans lesquelles ils sont incorporés
Marque: Invitrogen™ AM8437
177.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’incorporation d’un NTP modifié par aminoallyl, par exemple, permet le couplage ultérieur du groupe amino réactif à une autre molécule telle que la biotine ou un colorant Cy™. Contrairement aux NTP directement couplés à un colorant, les NTP modifiés par aminoallyl sont incorporés presque aussi efficacement que les NTP non modifiés et sont beaucoup moins coûteux que les NTP couplés par des colorants. Un tube contient 50 mM (50 μl).
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Nucléotides | |
Glace carbonique | |
Aminoallyl | |
Ambion™ | |
Liquide |
À conserver en dessous de –70°C. | |
50 mM | |
50 μl | |
Nucleic Acid Labeling |