Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq haute fidélité AccuPrime™ Taq
Amplifie les modèles d’acides nucléiques avec un démarrage à chaud dont la médiation est assurée par les anticorps, un mélange d’ADN polymérase Taq et d’une enzyme à activité corrective, et les protéines accessoires AccuPrime pour améliorer la fidélité, le rendement et la spécificité de la PCR, par rapport aux autres ADN polymérases à démarrage à chaud.
497.00€ - 2295.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Faible |
Polymérase | ADN polymérase AccuPrime Taq haute fidélité |
Vitesse de réaction | Standard |
Type de produit | ADN polymérase |
Includes: L’ADN polymérase AccuPrime™ Taq haute fidélité (40 μl, à5 U/μl) est fourni avec : 50 mM MgSO4 (1 ml),10 X tampon PCR AccuPrime™ I (1 ml),10 X tampons PCR AccuPrime™ II (1 ml)
La concentration de la protéine thermostable AccuPrime™ dans le tampon I et II est différente. Leurs composants sont : 600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM de (NH4)2SO4, 20 mM de MgSO4, 2 mM de dGTP, 2 mM de DATP, 2 mM de dTTP, 2 mM de dCTP, protéine AccuPrime™ thermostable, 10 % de glycérol. Le tampon PCR fourni est un concentré 10X et doit être dilué pour une utilisation. Le tampon I est optimisé pour les plasmides, l’ADNc et le λADN. Le tampon II est optimisé pour l’ADN génomique.
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10125142
|
Invitrogen™
12346086 |
200 réactions |
497.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10402112
|
Invitrogen™
12346094 |
1000 réactions |
2295.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Haute spécificité et rendement pour la plus robuste des amplifications par PCR
- Fidélité 9 fois supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq seule
- Étapes d’optimisation minimales, même avec des ensembles d’amorces non optimisés
- Amplification efficace des cibles sur une large gamme de tailles jusqu’à 20 kb
La haute fidélité est le résultat de la combinaison d’anticorps d’ADN polymérase Platinum anti-Taq qui inhibent l’activité des polymérases, ce qui permet un “démarrage à chaud” automatique, et de l’enzyme à activité corrective (activité d’exonucléase de 3’ à 5’) Pyrococcus espèce GB-D. Les protéines accessoires thermostables AccuPrime optimisent l’hybridation du modèle d’amorce spécifique pendant chaque cycle de PCR, empêchant les erreurs d’amorce et optimisant la spécificité et le rendement de la PCR.
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à long fragment, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche d’ARN non codant et épigénétique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Amorce-sonde | |
ADN polymérase AccuPrime Taq haute fidélité | |
ADN polymérase | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
20 kb ou moins |
Faible | |
Standard | |
Glace carbonique | |
9 X | |
Composants séparés |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.