Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Pfx AccuPrime™
Code produit. 10227242
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10227242
Marque: Invitrogen™ 12344032
Includes
L’ADN polymérase AccuPrime Pfx (100 μl, à 2,5 U/μl) est fourni avec le mélange de réactions AccuPrime 10X (1 ml) qui contient des dNTP et un flacon séparé (1 ml) de 50 mM de MgSO4. Des réactifs sont fournis pour 200 réactions d’amplification de 50 μl chacune.
Offre une fidélité supérieure à celle de l’ADN polymérase Pfu
AccuPrime Pfx DNA Polymerase is ideal for high-fidelity amplification of DNA fragments for downstream applications such as cloning and mutagenesis. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading (3'→5' exonuclease) activity. Platinum anti-Pfx DNA polymerase antibodies inhibit polymerase activity, providing hot-start capabilities for improved PCR specificity (see figure). Thermostable AccuPrime accessory proteins enhance specific primer-template hybridization during every cycle of PCR, increasing specificity, yield, and robustness over Platinum Pfx alone.
L’ADN polymérase AccuPrime Pfx est idéale pour l’amplification haute fidélité de fragments d’ADN pour les applications en aval telles que le clonage et la mutagenèse. Une haute fidélité est fournie par une préparation enzymatique exclusive contenant un ADN polymérase recombinant provenant d’espèces de Thermococcus KOD avec une activité de correction (3’ à 5’ exonucléase). Les anticorps de l’ADN polymérase Platinum anti-Pfx inhibent l’activité des polymérases, ce qui offre des capacités de démarrage à chaud pour une spécificité de PCR améliorée. Les protéines accessoires thermostables AccuPrime optimisent l’hybridation du modèle-amorce spécifique pendant chaque cycle de PCR, ce qui augmente la spécificité, le rendement et la robustesse par rapport aux anticorps Platinum Pfx seuls.
  • Obtenez une fidélité plus de 26 fois supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq
  • Amplifiez des fragments jusqu’à 12 kb
  • Limitez l’optimisation de la PCR
  • Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Applications
Amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes ; et RT-PCR. L’ADN polymérase AccuPrime Pfx est particulièrement efficace lorsque de très hauts niveaux de fidélité sont requis.
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 x 500 μl d’ADN polymérase AccuPrime Pfx (2,5 U/µl)
• 5 x 1 ml de Reaction Mix AccuPrime Pfx 10X
• 2 x 1 ml de MgSO4 à 50 mM
Conserver à -20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase AccuPrime Pfx
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 1 000 réactions
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 26 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 1000 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 12 kb ou moins
Volume 500 μl