Learn More
Invitrogen™ 95401.H1POOL (Groupes de suppression des levures)
Permet l’analyse simultanée de nombreuses souches délétées selon des conditions de croissance sélectives
Marque:  Invitrogen™ 95401.H1POOL
Code produit. 10027332
  • 7010.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Fournis dans cinq tubes, chacun contenant 200 μl de groupes de suppression
Description
Description
  • L’identification et la quantification des suppressions survivant à la sélection peuvent être effectuées en hybridant les suppressions par rapport à des microarray contenant tous les oligos de codes-barres
  • Les oligos de codes-barres sont uniques à chaque suppression, ce qui permet une identification rapide et à haut débit des suppressions
  • Chaque pool de suppression de levure contient toutes les suppressions au sein de la souche, également représentées au sein du pool
Analyse de l’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, cartographie de la suppression des levures
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Agarose
5 tubes de 200 μl