Learn More
Invitrogen™ Bouillon 2-YT
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
- Pour la croissance des hôtes pour la réplication des vecteurs M13
- Suspendre 31 g dans 1 L d’eau déminéralisée ; autoclaver pendant 15 min à 121°C.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Format | Flacon |
| Type de milieu | Autres milieux microbiologiques |
| Méthode de préparation | Autoclave |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Classe d’organisme cible | E. coli |
| Quantité | 500 g |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Espèces | Escherichia coli |