Learn More
Cytiva Port de remplissage titane EFTE INV-907
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Matériau:
ETFE, titane
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une gamme de vannes manuelles et automatisées répondant à diverses exigences en matière de performances.
- Conçues pour la biocompatibilité et des années de service fiable, chacune peut être insérée dans le circuit d’écoulement sans provoquer de mélange ou de dilution inutile des échantillons.
Spécification
Spécification
| Type | Orifice de remplissage |
| Matériau | ETFE, titane |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec toutes les solutions aqueuses et les solvants organiques couramment utilisés en chromatographie |