Learn More
3M™ Bouchons d’oreille jaune E-A-R™ E-A-Rsoft
Offrent une forte atténuation des bruits et fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente. Bouchons d’oreille en PU 3M E-A-R – 36 dB.
45.10€ - 618.23€
Spécification
Couleur Jaune néon
Certifications/Conformité Approuvé CE
Taux de réduction sonore (NRR) 36 dB
Matériau Polyuréthane
Modèle Se roulent
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Corded Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Corded Prix Quantité et disponibilité  
12364749
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100111802
Sans cordon
57.00€
250 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17237650
Afficher les documents
3M™
7100111802
Sans cordon N/A N/A N/A
12900365
Afficher les documents
3M™
7000052845
Corded N/A N/A N/A
11769305
Afficher les documents
3M™
7000038201
Uncorded N/A N/A N/A
11779305
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000052845
Avec cordon
117.00€
200 paires
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
  • Fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente
  • Pression répartie uniformément, offrant une flexibilité et une bonne étanchéité avec un confort optimal.
  • La couleur vive claire les rend attrayants pour les porteurs
Spécification
Spécification
Jaune néon
36 dB
Se roulent
Approuvé CE
Polyuréthane
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille jaune E-A-R™ E-A-Rsoft