Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer (plus Brefeldin A)
Conçu pour une utilisation dans la préparation de cellules vivantes pour la coloration intracellulaire et l’analyse cytométrique de flux. Un inhibiteur du transport des protéines (brefeldine A) est inclus pour traiter les cellules pendant la culture, provoquer l’accumulation de protéines cytokines au niveau de l’appareil de Golgi et améliorer la coloration qui en résulte.
Marque: Invitrogen™ 88-8823-88
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 50-00-0 Poids : 0.00050kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Alert:
Contient de l’azoture de sodium et du formaldéhyde
Includes:
- Solution de brefeldine A
- Tampon de fixation IC
- Tampon de perméabilisation (10X) Le tampon de perméabilisation est fourni à une concentration 10X. Le tampon de perméabilisation 1X contient 0,1 % de saponine et 0,09 % d’azoture de sodium.
Description
- Le tampon de fixation est utilisé pour réticuler, stabiliser et fixer la membrane cellulaire
- Le tampon de perméabilisation est utilisé pour perméabiliser de façon réversible la membrane cellulaire afin que les anticorps de coloration puissent pénétrer efficacement dans la cellule
Spécification
Réactif | |
eBioscience™ | |
Fixation Reagent, Permeabilization Reagent |
Usage exclusivement réservé à la recherche