Learn More
Falcon™ boîte de milieux de différenciation intestinale, kit
Code produit. 10506771 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1 paquet
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10506771
Marque: Falcon™ 355058
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La boîte de milieux de différenciation intestinale Corning contient du milieu de base de l’ensemencement Corning (500 ml), du milieu de différenciation (500 ml) et de l’extension de sérum Corning MITO+ (2 x 0,5 ml), le tout dans un kit pratique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 paquet