Learn More
Étalon interne, 4-bromo-3,5-diméthylphényl-n-méthylcarbamate, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 15265796
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
4-Bromo-3,5-diméthylphényl-N-méthylcarbamate672-99-1100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-dimethylphenyl-n-methylcarbamate
Note relative au nom USEPA Method 531.1
CAS 672-99-1, 75-05-8
% min. CAS 0.01, 99.99
% max. CAS 0.01, 99.99
Formule moléculaire C10H12BrNO2
Numéro MDL MFCD00027941
Clé InChI ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC(=O)OC1=CC(C)=C(Br)C(C)=C1
Nom IUPAC (4-bromo-3,5-diméthylphényl) N-méthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 258.12
CID PubChem 688148
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Méthodes For US EPA Methods 531, 531.1
Solvant ou matrice Acetonitrile
Quantité 1 mL
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Internal Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire