Learn More
Metro™ Unité encastrable Starsys™
Contient un comptoir phénolique noir (sans dosseret)
Marque: Metro™ SXRMWS29TS2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’unité comprend :- Centre de travail mobile non verrouillable simple largeur
- Avec roulettes à verrouillage total de 7,62 cm (3 po) de diamètre
- Comptoir phénolique noir (sans dosseret) de 2,54 cm (1 po)
- Un tiroir en polymère de 11,4 cm (4,5 po)
- Un tiroir en polymère de 7,62 cm (3 po)
- Un tiroir en polymère de 19,1cm (7,5 po)
- Un tiroir en polymère de 15,2cm (6 po)
- Poignée de tiroir noire
Spécification
Unité encastrable Metro Starsys | |
24,9 in | |
24.9 x 28.8 x 22.7 in. | |
732 mm | |
None | |
577 mm |
Taupe, Blue | |
633 mm | |
28,8 in | |
Polymer | |
22,7 in |