Learn More
Memmert™ Prise intérieure
Prise IP68 intérieure (pour restriction de température +70°C en option) 230 V, 2. A. Ne peut pas être commuté individuellement, étanche à l’humidité IP68
Marque: Memmert™ HPP1060ecoR3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Capacité en ampères 230 V/2,2 A
- Peut être désactivé avec l’interrupteur marche/arrêt
Spécification
HPP1060eco | |
230 V |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Prise intérieure > HPP1060eco
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu