Learn More
Solution étalon AB-2(ICS-AB2) de contrôle des interférences, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041330.AE
Code produit. 15486365
  • 131.00€ / 100mL
Expédition estimée: 31-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Interference Check Standard AB-2(ICS-AB2) Solution
100 mL
UN1789
Liquide
Matrix: 20% HCl
MFCD00803369
Specpure™