Learn More
Étalon de contrôle de vérification des interférences 18 pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
499.00€ - 875.00€
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15668305
|
SPEX Certiprep
INTER18-100 |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
499.00€
125mL |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15678305
|
SPEX Certiprep
INTER18-500 |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
875.00€
500mL |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 20 000 μg/ml |
As | 1000μg/ml |
Pb | 1000μg/ml |
Tl | 1000μg/ml |
Se | 500μg/ml |
Ag | 300μg/ml |
Ba | 300μg/ml |
Cd | 300μg/ml |
Co | 300μg/ml |
Cr | 300μg/ml |
Cu | 300μg/ml |
Ni | 300μg/ml |
V | 300μg/ml |
Zn | 300μg/ml |
Mn | 200μg/ml |
Plus | 100 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire