Learn More
BUCHI Rotavapor I-300 Vacuum Controller and Interface
The BUCHI Interface I-300 controls all distillation parameters of a Rotavapor R-300 system including the optional V-300 Vacuum Pump and F-3XX series chillers.
Marque: BUCHI 11I300S10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Intégration facile “plug and play” dans un système Rotavapor™ R-300 à tout moment
- Contrôle central de tous les paramètres de processus, comme la vitesse de rotation, la température (le chauffage, le refroidissement, la vapeur) et la pression
- Surveillance à distance depuis un smartphone, y compris les messages envoyés directement et l’affichage en temps réel
- Modes : manuel, minuteur, continu
- La flexibilité de l’interface permet une installation facile et un fonctionnement pratique à partir de plusieurs positions :
- Poignée Rotavapor™
- Pompe à vide
- Hotte filtrante ou mur de paillasse de laboratoire
- Fonctionnement autonome pour le contrôle local d’un système de vide central
- Traitement parfaitement synchronisé grâce à l’évaporateur rotatif contrôlé de manière centralisée, au bain chauffant, à la pompe à vide à vitesse contrôlée et au refroidisseur/recycleur
- Fonctionnement sans surveillance (en option) :
- Distillation automatique avec le capteur AutoDest
- Capteur en mousse pour les échantillons moussants
Spécification
Contrôleur / interface de vide | |
R-300, V-300, V-600 | |
Kit pour V-300/600 | |
Étalon |