Learn More
Grant Instruments™ Bloc interchangeable pour agitateur thermostaté PCMT
Code produit. p-8014623
Click to view available options
No. of Places:
1 microplaque à 96 puits
24
32
Capacité:
20 microtubes de 0,2 ml et 12 microtubes de 1,5 ml
Microplaque à 96 puits (0,2 ml)
Microtubes de 0,5 ml et 1,5 ml
Microtubes de 1,5 ml
Microtubes de 2,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12337627
Marque: Grant Instruments™ HC18
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une excellente uniformité et des mélanges homogènes sur l’ensemble du bloc de l’agitateur thermostaté. Le bloc interchangeable Grant Instruments™ pour agitateur thermostaté PCMT atteint rapidement la vitesse de mélange spécifiée.
  • Un bloc est requis pour une utilisation avec l’agitateur thermostaté PCMT. À préciser lors de la commande
  • Sélection de 5 blocs interchangeables, y compris un bloc adapté aux microplaques :
    • HC18 20 (20 microtubes de 0,5 ml et 12 microtubes de 1,5 ml)
    • HC32 (20 microtubes de 0,2 ml et 12 microtubes de 1,5 ml)
    • HC24N (24 microtubes de 1,5 ml)
    • HC24 (microtubes de 24 x 2 ml)
    • HC96 (microplaque à 96 puits pour PCR, 0,2 ml) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Agitateurs thermostatés PCMT
Capacité Microtubes de 0,5 ml et 1,5 ml
No. of Places 32
Plage de températures (métrique) 4°C à 100°C
Type Bloc
Uniformité de la température ± 0,1°C