Learn More
Grant Instruments™ Bloc interchangeable pour agitateur thermostaté PCMT
Click to view available options
No. of Places:
1 microplaque à 96 puits
24
32
Capacité:
Microplaque à 96 puits (0,2 ml)
Microtubes de 0,5 ml et 1,5 ml
Microtubes de 1,5 ml
Microtubes de 1,5 ml plus microtubes de 2,0 ml
Microtubes de 2,0 ml
Description
- Un bloc est requis pour une utilisation avec l’agitateur thermostaté PCMT. À préciser lors de la commande
- Sélection de 5 blocs interchangeables, y compris un bloc adapté aux microplaques :
- HC18 20 (20 microtubes de 0,5 ml et 12 microtubes de 1,5 ml)
- HC32 (20 microtubes de 0,2 ml et 12 microtubes de 1,5 ml)
- HC24N (24 microtubes de 1,5 ml)
- HC24 (microtubes de 24 x 2 ml)
- HC96 (microplaque à 96 puits pour PCR, 0,2 ml)
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs thermostatés PCMT |
Capacité | Microtubes de 0,5 ml et 1,5 ml |
No. of Places | 32 |
Plage de températures (métrique) | 4°C à 100°C |
Type | Bloc |
Uniformité de la température | ± 0,1°C |