Learn More
Grant Instruments™ Bloc interchangeable pour les blocs chauffants à sec de la série QB
Code produit. 11490918
Click to view available options
Dimension du tube:
0,5 ml
0.2mL
1,5 ml
10 mm
12mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17mm
18 mm
2.0mL
24 mm
50 ml
Aucun
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Bloc solide
Profondeur (métrique):
Aucun
Profondeur de 53,5 mm
Profondeur d’orifice de 14 mm
Profondeur d’orifice de 30 mm
Profondeur d’orifice de 35 mm
Profondeur d’orifice de 50 mm
Profondeur d’orifice de 75 mm
À utiliser avec des tubes de 0,2 ml, des bandes et des plaques de microtitration à 96 puits, utilisés dans les applications de biologie moléculaire et de biotechnologie. Le bloc interchangeable Grant Instruments™ pour les dispositifs de chauffage de blocs à sec de série QB peut supporter des températures allant jusqu’à 100°C.
  • A utiliser avec les systèmes de blocs chauffants à sec QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 et QBA2
  • Convient à une grande variété de tailles de tubes à essai
  • Disponible en format bloc simple sans trous
Spécification
À utiliser avec (équipement) Microtubes de 10,8 mm de diamètre
Matériau Aluminium
No. of Places 24
Type Bloc
Dimension du tube 1,5 ml
Dimensions (L x l x H) 140 x 50 x 63 mm
Profondeur (métrique) Profondeur d’orifice de 35 mm