Learn More
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
The IntelliCare Hybrid dispensing system can address all hand care needs with a versatile, modern, and durable platform that is compatible with both liquid/gels and foam products.
134.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur hybride (manuel / automatique) |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17663105
|
Diversey™
D7524179 |
Noir |
134.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17673105
|
Diversey™
D7524180 |
Blanc |
134.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Dispenses 1300 mL bottles of hand soap and 1200 mL of alcohol based hand sanitizer
- Can dispense 0.4 mL or 1.00 mL per push
- Hybrid dispenser provides an automatic switch from touchless to manual if batteries died before replacement
- Near empty product alarm and low battery signal
- Locking dispenser contains a translucent window for product visibility without product tampering
Spécification
Distributeur hybride (manuel / automatique) |