missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha V beta 6 Antibody (7k) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
214.00€ - 391.00€
Spécification
| Antigène | Integrin alpha V beta 6 |
|---|---|
| Clone | 7k |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 20ug/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:250, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 10 μg per 100-500 μg protein lysate, CyTOF-ready |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18676626
|
Novus Biologicals
NBP2-50448-0.025ml |
0.025 mL |
214.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18616816
|
Novus Biologicals
NBP2-50448 |
0.1 mL |
391.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOFSpécification
| Integrin alpha V beta 6 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells | |
| PBS | |
| 3685 | |
| IgG2a | |
| Protein G purified |
| 7k | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 20ug/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:250, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 10 μg per 100-500 μg protein lysate, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR | |
| 3T3b6, mouse fibroblast expressing human Integrin alpha V beta 6 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit