Learn More
Integra™ Miltex™ Standard Biopsy Punches
Stainless-steel razor sharp cutting edge
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Biopsy Punch |
À utiliser avec (application) | Offer the Convenience of Single-use Disposability without Sacrificing quality, Feel or Performance |
Type de poignée | Ribbed |
Description | Seamless |
Description
Stainless-steel razor sharp cutting edge
- Scellés dans un conditionnement transparent, stérile, à ouverture détachable
- Stérilisés à l’oxyde d’éthylène
- Usage unique
Informations sur la commande
Each box contains 50 sterile color-coded blister packs
Spécification
Acier inoxydable | |
Offer the Convenience of Single-use Disposability without Sacrificing quality, Feel or Performance | |
Seamless | |
Stérile |
Biopsy Punch | |
Ribbed | |
Single-use | |
50/Pk. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit