Learn More
Terumo™ Seringue à insuline
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels.Les seringues à insuline Terumo™ sont dotées d’une conception double biseautée unique pour un plus grand confort du patient.
Marque: Terumo™ 8MDSS01S2613E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aiguilles ultra tranchantes
- Corps transparent
- Graduations visibles et précises
- Action souple du piston
- Boîtes à ouverture facile inviolables
- Stérile, emballé individuellement
Spécification
Calibre 26 | |
Seringue à insuline Terumo | |
1 mL |
13 mm | |
100/paquet | |
Stérile, emballé individuellement |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Terumo™ Seringue à insuline > Volume :1 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu