Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments
Buerkle™ — les plateaux à instruments Buerkle™ conviennent parfaitement à une variété d’utilisations dans les laboratoires, hôpitaux, pharmacies et dans l’industrie agroalimentaire
Marque: Buerkle™ 4230-2070
11.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mélamine
- Plateau blanc sans couvercle
- Autoclavables
- Couvercle disponible en tant qu’accessoire
Spécification
700 ml | |
Blanc | |
190 mm | |
Plateau à instruments | |
Pour une utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les industries alimentaires et les domaines exigeant un stockage net des articles | |
1.57 in | |
5,9 in |
190 x 150 x 40 mm | |
40 mm | |
Mélamine | |
150 mm | |
7,48 in | |
Rectangulaires | |
Autoclavable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Plateau à instruments > Volume : 700 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu