missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au chlore, pour les tests colorimétriques de l’eau
Click to view available options
Plage:
0 à 500 mg/l (ppm) de chlore total
0,00 à 10,00 mg/l de chlore libre et total
0,00 à 5,00 mg/l de chlore total
0,000 à 0,500 mg/l de chlore libre
Nbre de tests:
100
300
600
À utiliser avec (application):
Détermination de chlore libre à une plage faible
Détermination de la haute plage de chlore libre et total
Détermination de la plage de chlore ultra haute
Détermination du chlore total
Détermination du chlore total (DPD3)
Détermination du chlore total à une plage ultra faible
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour les déterminations colorimétriques du chlore total et/ou libre. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
- Kits de réactifs disponibles pour : Chlore libre et total (plage haute), chlore libre (plage ultra basse), chlore total (plage ultra haute, plage ultra basse, plage non déterminée)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détermination de la plage de chlore ultra haute |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles |
| Comprend | Sachets individuels |
| Nbre de tests | 300 |
| Quantité | 1 jeu |
| Plage | 0 à 500 mg/l (ppm) de chlore total |
| Méthode de test | Méthodes normalisées, 20e édition, 4 500-Cl |
| Type | Kit d’analyse de l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ULTRA HIGH RANGE KIT X300
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide, Potassium disulphate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu