Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au chlore, pour les tests colorimétriques de l’eau
Click to view available options
Plage:
0 à 500 mg/l (ppm) de chlore total
0,00 à 10,00 mg/l de chlore libre et total
0,00 à 5,00 mg/l de chlore total
0,000 à 0,500 mg/l de chlore libre
Nbre de tests:
100
300
600
À utiliser avec (application):
Détermination de chlore libre à une plage faible
Détermination de la haute plage de chlore libre et total
Détermination de la plage de chlore ultra haute
Détermination du chlore total
Détermination du chlore total (DPD3)
Détermination du chlore total à une plage ultra faible
Unit Size:
1 pièce
100 pièces
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour les déterminations colorimétriques du chlore total et/ou libre. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
- Kits de réactifs disponibles pour : Chlore libre et total (plage haute), chlore libre (plage ultra basse), chlore total (plage ultra haute, plage ultra basse, plage non déterminée)
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Détermination du chlore total |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles |
| Comprend | Sachets individuels |
| Nbre de tests | 300 |
| Quantité | 1 jeu |
| Plage | 0,00 à 5,00 mg/l de chlore total |
| Méthode de test | Méthode USEPA 330.5 et méthode standard 4500-Cl G |
| Type | Kit d’analyse de l’eau |
Safety and Handling
Product Identifier
- Total Chlorine Reagents (300 tests)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H332-Nocif par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide, EDTA
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction