Learn More
Étalon de contrôle de vérification des instruments4 pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 50μg/ml |
Al | 10μg/ml |
As | 10μg/ml |
Cu | 10μg/ml |
Mn | 10μg/ml |
Na | 10μg/ml |
Ni | 10μg/ml |
P | 10μg/ml |
Pb | 10μg/ml |
Sc | 10μg/ml |
Zn | 10μg/ml |
Ba | 1 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau | Instrument Check Standard 4 |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Quantité | 500 mL |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Qualité | Environnement |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Components in 2% HNO3: Al •10Glc mug/mL As •10Glc mug/mL Ba •1Glc mug/mL Cu •10Glc mug/mL Pb •10Glc mug/mL Mn •10Glc mug/mL Ni •10Glc mug/mL P •10Glc mug/mL K •50Glc mug/mL Sc •10Glc mug/mL Na •10Glc mug/mL Zn •10Glc mug/mL |
Solvant ou matrice | 2% HNO3 |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire