Learn More
Étalon pour l’étalonnage des instruments (ICAL), solution B, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
319.59€ - 829.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution B |
---|---|
Numéro MDL | MFCD08064527 |
Numéro UN | UN1789 |
Forme physique | Liquide |
Qualité | Specpure™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11346269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044856.AE |
100 mL |
319.59€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11356269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044856.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution B | |
UN1789 | |
Specpure™ |
MFCD08064527 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE CHLORHYDRIQUE
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante