Learn More
Standard d’étalonnage d’instrument (ICAL), solution A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336269
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11336269
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044855.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution A
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD08064526
Numéro UN UN3264
Quantité 500 ml
Qualité Specpure