Learn More
Novus Biologicals™ InstantBlue Protein Stain
InstantBlue is a ready to use Coomassie protein stain for polyacrylamide gels.
Marque:  Novus Biologicals™ ISB1L
Code produit. 18783464
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Ultra-fast staining – Results in 15 minutes or less
  • Single step procedure – No washing, fixing, microwaving or destaining
  • High sensitivity – 5ng bands detectable
  • Clear background – High signal/noise ratio
  • Flexible – No over staining
  • Quantitative – Batch to batch consistency
  • Efficient – Only 25 mL per gel
  • Safe composition – Non-toxic. No fume hood or solvent disposal required
  • Methanol free – No gel shrinkage or protein methylation
  • Acetic acid free – No protein aceylation
  • MS Compatible 1 – Destainable. No residual methylation or acetylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4°C
1000 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Novus Biologicals™ InstantBlue Protein Stain > 1 L