Learn More
3M™ Lingettes pour le retrait instantané des microbes
Les lingettes pour le retrait instantané des microbes sont des lingettes nettoyantes qui capturent, retiennent et retirent les microbes pour éliminer quasiment tout risque de contamination croisée. Elles sont efficaces simplement avec de l'eau, en enlevant les microbes instantanément lorsque l'on essuie. Elles sont idéales pour les surfaces fréquemment touchées.
110.00€ - 119.00€
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 7,7 in
Longueur (métrique) 195 mm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 254 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
17751679
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100244448
EN/SP, OUS
119.00€
4 canisters
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17771679
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100246185
FR/GE Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Capture rapidement, retient et retire 99,9% des microbes incluant le SARS-Cov-2 pour éliminer quasiment tout risque de contamination croisée (basée sur des essais effectués par une tierce partie indépendante avec seulement de l'eau)
  • Efficace simplement avec de l'eau - pas besoin de désinfectant, ni d'EPI
  • Facile à utiliser - retire les microbes en essuyant, avec effet immédiat sans temps de contact.
  • Efficace aussi avec un désinfectant à base d'ammonium quaternaire (QUAT)
  • Participe à la réduction des déchets à l'aide de boites rechargeables, si les lingettes sont sèches simplement ajouter de l'eau
Spécification
Spécification
Lingette
195 mm
254 mm
Élimination des microbes
7,7 in
10 in
195 mm x 254 mm
85 feuilles/boîte, 4 boîtes/boîte
Documents
Product Certifications
*Based on third party testing with water only.