Learn More
Megro™ Compresse à froid instantané, 15 x 25 cm
Exceptionnellement utile pour les brûlures, les ecchymoses, le soulagement local de la douleur, les entorses, les enflures, les crampes, les élongations musculaires, les maux de dents et bien plus encore.
Marque: Megro™ MEG 600050
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Réservée à un usage externe
- Évitez tout contact direct avec la peau : enveloppez la compression dans un tissu fin
- Ne pas stocker à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C
- Appuyez le sachet sur la zone affectée et faites éclater le sachet interne, puis secouez fortement pour que le contenu se mélange
- Usage unique uniquement
Spécification
Compresse à froid | |
Oui | |
Soulagement de la douleur des brûlures, des ecchymoses et bien plus encore | |
15 x 25 cm |