Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Breast Tissue OncoPair
Code produit. 18487751 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 membrane
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 18487751
Marque: Novus Biologicals™ NBP230126
proteomic discovery tools useful for screening the expression of various proteins in tumor and normal adjacent tissues from various donors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 membrane
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.