Learn More
Invitrogen™ INSRR (IRR) Recombinant Human Protein
INSRR, insulin receptor-related receptor, is a member of the insulin receptor (IR) family.
1826.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_055030 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formule | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Poids moléculaire | 67.1kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498543
|
Invitrogen™
PR7286A |
100μg |
1826.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10057072
|
Invitrogen™
PV4111 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
INSRR does not bind insulin-like molecules, but is similar to INSR in tyrosine kinase activity.
Spécification
NP_055030 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
Insulin & IGF Receptor Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
67.1kDa | |
RUO - research use only | |
INSRR (IRR), IRR | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |