Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel Insight™ Pro
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Rationalisez vos routines et flux de travaux courants, complexes et avancés grâce au logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro.Évitez les erreurs d’échantillonnage et de mesure coûteuses grâce à des flux de travaux rapides, étape par étape.Ajoutez le logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro Security pour vous conformez à la Norme 21 CFR Part 11 actuelle de la FDA.
Lorsque des qualifications d’installation et des qualification opérationnelles (QI/QO) sont requises, le Thermo Scientific™ Validator™ du logiciel Insight Pro fournit toute la documentation et tous les matériaux de référence nécessaires pour compléter les QI/QO des spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Visible.
Rendez votre temps de laboratoire plus productif grâce au logiciel Insight Pro
- Réduisez le temps de formation - Facile à enseigner et à apprendre, interface utilisateur optimisée avec un logiciel d’invite qui définit des flux de travail clairs étape par étape
- Évitez les erreurs d’échantillonnage et de mesure coûteuses - Créez des flux de travail dédiés pour les dosages complexes et transformez les flux de travail à plusieurs étapes en une méthode simplifiée et facile à suivre adaptée à tous les niveaux d’utilisateur grâce à l’environnement d’utilisation personnalisé (CUE)
- Toujours à jour - Qu’il s’agisse des entrées utilisateur ou des exigences d’application, ou encore de nouvelles réglementations, le logiciel Insight Pro s’améliore en continu grâce à des mises à niveau rapides pour offrir des capacités et des gains d’efficacité plus importants pour les’ besoins de vos laboratoires
Analyse AQ/CQ rationalisée :
- Les options de calcul automatisé des résultats éliminent les calculs manuels et réduisent les erreurs utilisateur.
- Des affichages graphiques détaillés des courbes d’étalonnage et des graphiques d’analyse d’échantillons permettent de vérifier visuellement et rapidement l’adéquation du système et les tendances des données.
- Les limites de contrôle et l’interprétation automatisée des réussites/échecs fournissent des résultats immédiats conformes.
- Scanning Quant permet d’effectuer plusieurs calculs et d’extraire des paramètres pour créer une image analytique complète, améliorant ainsi l’expérience de développement des méthodes.
Applications de recherche simplifiées :
- Nombreuses options de collecte de données et de fonctions graphiques.
- L’analyse de pics préprogrammée et les outils de traitement spectral pratiques facilitent l’identification et la quantification des échantillons pour les mesures de balayage.
- L’ajustement de courbe multi-étapes et les modes de réaction consécutifs offrent des options complètes d’ajustement des données pour les expériences cinétiques.
- Des fonctions d’analyse mathématique sophistiquées, notamment des dérivés et le lissage, permettent un affichage personnalisé des données.
- La fonction de fusion des classeurs permet une comparaison rapide et pratique des données issues de plusieurs expériences.
Accessoires intégrés :
- Les accessoires automatisés permettent un contrôle complet pour des performances supérieures grâce aux exigences avancées de manipulation des échantillons.
- Les outils d’étalonnage et d’alignement garantissent un fonctionnement optimal des accessoires.
- Les accessoires de contrôle de la température contrôlent et surveillent la température de réaction en huit positions.
- Le système d’aspiration programmable, le passeur ou l’échantillonneur automatique effectue facilement des activités à haut débit.
- Les modules mains libres de vérification des performances et d’étalonnage des accessoires sont conçus pour le système d’aspiration SMART ou pour le passeur linéaire 8 cuves.
Conforme aux exigences de la norme américaine FDA 21 CFR Partie 11 :
pour garantir la sécurité et l’intégrité de vos données et pour aider votre laboratoire à se conformer à la norme 21 CFR Partie 11 ou à d’autres réglementations, ajoutez le logiciel Insight Pro Security qui associe le logiciel Insight Pro au logiciel Thermo Scientific™ Security Suite.
- Contrôle de l’accès au compte utilisateur
- Définir et gérer les stratégies de sécurité pour garantir une gestion adéquate des données
- Personnaliser et appliquer les signatures numériques pour établir la responsabilité
- Enregistrer et afficher les événements de sécurité
- Historique d’expertise électronique pour une documentation électronique fiable
- Le stockage des bases de données garantit la tenue des enregistrements électroniques pour les soumissions à la FDA
Qualification de l’instrument :
le valideur du logiciel Insight Pro comprend :
- De la documentation pour la qualification à l’installation (IQ) vérifiée par le fabricant pour garantir le bon fonctionnement du système
- Des informations sur les tests recommandés par la pharmacopée pour les performances spécifiques de l’instrument
- L’installation et la certification de l’instrument
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel Insight Pro |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les spectrophotomètres Thermo Scientific Evolution One, One Plus et Pro UV-Vis |