Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Maxi
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
46.80€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour boîtes Maxi
Hauteur (métrique) 40mm
Type de produit Insert
Largeur (métrique) 160mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimension du tube Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimension du tube Prix Quantité et disponibilité  
10315311
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-R15
15 x 15 ml
46.80€
1 pièce
Expédition estimée: 11-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12327167
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-R20
8 x 20 ml
46.80€
1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12347167
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-R3F
8 x 1,5 ml
46.80€
1 pièce
Expédition estimée: 11-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12357167
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-R5
15 x 5 ml
46.80€
1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12367167
Afficher les documents
Fisherbrand™
CSR-R50
8 x 50 ml
46.80€
1 pièce
Expédition estimée: 11-08-2025
Description
  • Insert pour boîtes Maxi
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables contenant des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon
  • Notre gamme de bacs au sol et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également fournie
  • Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Spécification
Pour boîtes Maxi
40mm
Insert
160mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Maxi