Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Maxi
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimension du tube:
8 x 1,5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Insert pour boîtes Maxi
- Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables contenant des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon
- Notre gamme de bacs au sol et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également fournie
- Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
- Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
- Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour boîtes Maxi |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Type de produit | Insert |
| Dimension du tube | 8 x 50 ml |
| Largeur (métrique) | 160 mm |