Learn More
Miele Professional™ Insert E 109
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 460 x 230 x 155 mm
Description
- Convient à 21 béchers en verre de 250 ml ou moins
- équipé de 21 x 3 barres de renforcement
- Pour une utilisation dans le panier supérieur et inférieur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Insert, demi-panier |
| Modèle | E 109 |
| Profondeur (métrique) | 460 mm |
| Hauteur (métrique) | 155 mm |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction